α-α-α-Trifluoro-p-toluonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(Trifluormetil)benzonitrilo, p-(Trifluorometil)benzonitrilo
A14514.09
A14514.18
A14514.30
A14514.09EA
49.8
EUR
A14514.09
A14514.18
A14514.30
α-α-α-Trifluoro-p-toluonitrilo ≥98%
α-α-α-Trifluoro-p-toluonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 455-18-5
Molecular Formula: C8H4F3N
Formula Weight: 171.12
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4583
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 183-185°
Beilstein Reference: 2046478
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001826
Formula:
C₈H₄F₃N Pto. Ebullición: 183…185 °C Pto. de fusión: 36…40 °C Densidad: 1,278 Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001826 Núm. CAS: 455-18-5 EINECS: 207-239-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |