N-(4-Bromobutil)ftalimida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione
A14517.06
A14517.14
A14517.22
A14517.06EA
62.1
EUR
A14517.06
A14517.14
A14517.22
N-(4-Bromobutil)ftalimida ≥98%
N-(4-Bromobutil)ftalimida
Purity: 98%
CAS No.: 5394-18-3
Molecular Formula: C12H12BrNO2
Formula Weight: 282.14
Odour: Odourless
Melting Point: 77-81°
Boiling Point: 165-170°/1mm
Beilstein Reference: 164119
MDL No.: MFCD00005905
Formula:
C₁₂H₁₂BrNO₂ MW: 282,14 g/mol Pto. Ebullición: 165…170 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 77…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005905 Núm. CAS: 5394-18-3 EINECS: 226-401-2 |