1-Fenilbutano-1,3-diona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14537.0B
A14537.18
A14537.30
A14537.0BEA
756
EUR
A14537.0B
A14537.18
A14537.30
1-Fenilbutano-1,3-diona ≥98%
1-Fenilbutano-1,3-diona
Purity: 98+%
CAS No.: 93-91-4
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Melting Point: 55-60°
Boiling Point: 260-262°
MDL No.: MFCD00008786
Formula:
C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃ Pto. Ebullición: 260…262 °C Pto. de fusión: 55…60 °C Densidad: 1,090 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008786 Núm. CAS: 93-91-4 EINECS: 202-286-4 |