Ácido 3,5-dinitro-o-toluico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-metil-3,5-dinitrobenzoico, Ácido 3,5-dinitro-2-metilbenzoico
A14555.14 A14555.22 A14555.36
A14555.14EA 25.9 EUR
A14555.14 A14555.22 A14555.36
Ácido 3,5-dinitro-o-toluico ≥98%
Ácido 3,5-dinitro-o-toluico
Purity: 98% CAS No.: 28169-46-2 Molecular Formula: C8H6N2O6 Formula Weight: 226.15 Melting Point: 203-207° Beilstein Reference: 2622906
Formula: C₈H₆N₂O₆
MW: 226,15 g/mol
Pto. de fusión: 203…207 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007161
Núm. CAS: 28169-46-2
EINECS: 248-880-7