Ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid, p-hydroxyl phenylpropanol, 3-(p-Hydroxyphenyl)-Propionic Acid
A14567.09 A14567.18 A14567.30
A14567.09EA 38.4 EUR
A14567.09 A14567.18 A14567.30
Ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico ≥99%
Ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico
Purity: 99% CAS No.: 501-97-3 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 126-131° Beilstein Reference: 2209841
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 208…210 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 126…131 °C
Densidad: 1.336 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002778
Núm. CAS: 501-97-3
EINECS: 207-931-3