Ioduro de trimetiloxosulfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trimethyloxosulphonium iodide
A14589.14 A14589.22 A14589.36
A14589.14EA 24.2 EUR
A14589.14 A14589.22 A14589.36
Ioduro de trimetiloxosulfonio ≥98%
Ioduro de trimetiloxosulfonio
Purity: 98+% CAS No.: 1774-47-6 Molecular Formula: (CH3)3SOI Formula Weight: 220.07 Melting Point: ca 170° dec. Beilstein Reference: 3595854
Formula: C₃H₉IOS
MW: 220.07 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 170 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011899
Núm. CAS: 1774-47-6
EINECS: 217-204-2