4,4'-Dimetoxibenzhidrol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14604.09
A14604.18
A14604.09EA
34.5
EUR
A14604.09
A14604.18
4,4'-Dimetoxibenzhidrol ≥98%
4,4'-Dimetoxibenzhidrol
Purity: 98+%
CAS No.: 728-87-0
Molecular Formula: C15H16O3
Formula Weight: 244.29
Melting Point: 69-71°
Beilstein Reference: 748532
Formula:
C₁₅H₁₆O₃ Pto. Ebullición: 362 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 69…71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008410 Núm. CAS: 728-87-0 EINECS: 211-975-9 |