N-Fenilmaleimida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14616.14
A14616.22
A14616.14EA
61.5
EUR
A14616.14
A14616.22
N-Fenilmaleimida ≥98%
N-Fenilmaleimida
Purity: 98+%
CAS No.: 941-69-5
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Melting Point: 87-91°
Boiling Point: 162-163°/12mm
Merck Reference: 14,7299
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005502
Formula:
C₁₀H₇NO₂ Pto. Ebullición: 162…163 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 87…91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005502 Núm. CAS: 941-69-5 EINECS: 213-382-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,7299 |