Cloruro de 5-isoxazolcarbonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14625.03
A14625.06
A14625.03EA
72
EUR
A14625.03
A14625.06
Cloruro de 5-isoxazolcarbonilo ≥97%
Cloruro de 5-isoxazolcarbonilo
Purity: 97%
CAS No.: 62348-13-4
Molecular Formula: C4H2ClNO2
Formula Weight: 131.52
Refractive Index: 1.4990
Boiling Point: 167-168°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00067868
Formula:
C₄H₂ClNO₂ Pto. Ebullición: 167…168 °C Densidad: 1,362 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067868 Núm. CAS: 62348-13-4 UN: 3265 ADR: 8,II |