Tiofeno-3-carbaldehído 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
A14628.09 A14628.18
A14628.09EA 71.2 EUR
A14628.09 A14628.18
Tiofeno-3-carbaldehído 96%
Tiofeno-3-carbaldehído
Purity: 96% CAS No.: 498-62-4 Molecular Formula: C5H4OS Formula Weight: 112.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 64°(147°F) Refractive Index: 1.5840 Boiling Point: 194-196° Beilstein Reference: 105889 MDL No.: MFCD00005466
Formula: C₅H₄OS
MW: 112,15 g/mol
Pto. Ebullición: 194…196 °C
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,28
Pto. de inflamación: 64 °C (147 °F)
Número MDL: MFCD00005466
Núm. CAS: 498-62-4
EINECS: 207-865-5