Aliltrimetilsilano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14662.09
A14662.18
A14662.30
A14662.09EA
63.8
EUR
A14662.09
A14662.18
A14662.30
Aliltrimetilsilano ≥98%
Aliltrimetilsilano
Purity: 98+%
CAS No.: 762-72-1
Molecular Formula: CH2=CHCH2Si(CH3)3
Formula Weight: 114.27
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4080
Boiling Point: 85-86°
Beilstein Reference: 906755
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008635
Formula:
H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃ Pto. Ebullición: 85…86 °C Densidad: 0,717 Pto. de inflamación: –10 °C (14 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008635 Núm. CAS: 762-72-1 EINECS: 212-104-5 ADR: 3,II |