trans-Cinamaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A14689.22
A14689.0E
A14689.36
A14689.22EA
28.7
EUR
A14689.22
A14689.0E
A14689.36
trans-Cinamaldehído ≥98%
trans-Cinamaldehído
Purity: 98+%
CAS No.: 14371-10-9
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 131°(268°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.050
Refractive Index: 1.6220
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Yellow
Odour: Characteristic
Melting Point: -8°
Boiling Point: 250-252°
Beilstein Reference: 1071571
Merck Reference: 14,2297
MDL No.: MFCD00007000
Formula:
C₉H₈O MW: 132,16 g/mol Pto. Ebullición: 250…252 °C Pto. de fusión: –8 °C Densidad: 1,050 Pto. de inflamación: 131 °C (268 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007000 Núm. CAS: 14371-10-9 Índice Merck: 14,2297 |