Cloroformiato de isobutilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Chloroformic acid isobutyl ester
A14692.14
A14692.22
A14692.36
A14692.14EA
29.2
EUR
A14692.14
A14692.22
A14692.36
Cloroformiato de isobutilo ≥98%
Cloroformiato de isobutilo
Purity: 98%
CAS No.: 543-27-1
Molecular Formula: C5H9ClO2
Formula Weight: 136.58
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4060
Melting Point: -80°
Boiling Point: 128-129°
Beilstein Reference: 956590
Merck Reference: 14,5139
UN No.: 2742
MDL No.: MFCD00000642
Formula:
C₅H₉ClO₂ Pto. Ebullición: 128…129 °C Pto. de fusión: –80 °C Densidad: 1,048 Pto. de inflamación: 30 °C (86 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000642 Núm. CAS: 543-27-1 EINECS: 208-840-1 UN: 2742 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,5139 |