N-(Tri(hidroximetil)metil)glicina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14695.14
A14695.22
A14695.36
A14695.14EA
29.8
EUR
A14695.14
A14695.22
A14695.36
N-(Tri(hidroximetil)metil)glicina ≥98%
N-(Tri(hidroximetil)metil)glicina
Purity: 98+%
CAS No.: 5704-04-1
Molecular Formula: (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Formula Weight: 179.17
Melting Point: ca 183° dec.
Beilstein Reference: 1937804
Merck Reference: 14,9651
MDL No.: MFCD00004277
Formula:
(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H Pto. de fusión: ∼ 183 °C (desc.) Densidad: 1,523 g/cm³ (19.85 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004277 Núm. CAS: 5704-04-1 EINECS: 227-193-6 Índice Merck: 14,9651 |