4-Piridilmetanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14698.14
A14698.22
A14698.14EA
56.4
EUR
A14698.14
A14698.22
4-Piridilmetanol ≥99%
4-Piridilmetanol
Purity: 99%
CAS No.: 586-95-8
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 148°(298°F)
Melting Point: 53-55°
Boiling Point: 141°/12mm
Beilstein Reference: 107850
MDL No.: MFCD00006442
Formula:
C₆H₇NO Pto. Ebullición: 141 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 53…55 °C Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 148 °C (298 °F) |
Número MDL:
MFCD00006442 Núm. CAS: 586-95-8 EINECS: 209-590-6 |