2-Bromo-5-nitrotiazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A14701.06 A14701.14
A14701.06EA 81.6 EUR
A14701.06 A14701.14
2-Bromo-5-nitrotiazol ≥98%
2-Bromo-5-nitrotiazol
Purity: 98% CAS No.: 3034-48-8 Molecular Formula: C3HBrN2O2S Formula Weight: 209.03 Melting Point: 85-90° Beilstein Reference: 4856
Formula: C₃HBrN₂O₂S
MW: 209.02 g/mol
Pto. de fusión: 85…90 °C
Densidad: 2.295 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005317
Núm. CAS: 3034-48-8
EINECS: 221-226-8