Propiolato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14743.06
A14743.14
A14743.22
A14743.06EA
60.3
EUR
A14743.06
A14743.14
A14743.22
Propiolato de metilo ≥99%
Propiolato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 922-67-8
Molecular Formula: HC≡CCO2CH3
Formula Weight: 84.07
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4080
Odour: Pungent
Boiling Point: 98-101°
Beilstein Reference: 605462
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008572
Formula:
C₄H₄O₂ Pto. Ebullición: 98…101 °C Densidad: 1,016 Pto. de inflamación: 10 °C (50 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008572 Núm. CAS: 922-67-8 EINECS: 213-083-5 UN: 3272 ADR: 3,II |