3-(Metiltio)propionaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A14774.09
A14774.18
A14774.30
A14774.09EA
33.6
EUR
A14774.09
A14774.18
A14774.30
3-(Metiltio)propionaldehído ≥98%
3-(Metiltio)propionaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 3268-49-3
Molecular Formula: C4H8OS
Formula Weight: 104.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 64°(147°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.052
Refractive Index: 1.4825
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Strong
Melting Point: -58°
Boiling Point: 165-166°
Beilstein Reference: 1739289
UN No.: 2785
MDL No.: MFCD00007022
Formula:
C₄H₈OS Pto. Ebullición: 165…166 °C Pto. de fusión: –58 °C Densidad: 1,052 Pto. de inflamación: 64 °C (147 °F) |
Número MDL:
MFCD00007022 Núm. CAS: 3268-49-3 EINECS: 221-882-5 UN: 2785 ADR: 6.1,III |