5-Bromouracilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bromouracilo
A14799.06
A14799.14
A14799.22
A14799.06EA
30.8
EUR
A14799.06
A14799.14
A14799.22
5-Bromouracilo ≥98%
5-Bromouracilo
Purity: 98+%
CAS No.: 51-20-7
Molecular Formula: C4H3BrN2O2
Formula Weight: 190.99
Melting Point: ca 310° dec.
Beilstein Reference: 127176
Merck Reference: 14,1440
MDL No.: MFCD00006017
Formula:
C₄H₃BrN₂O₂ MW: 190,98 g/mol Pto. Ebullición: 384 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 310 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006017 Núm. CAS: 51-20-7 EINECS: 200-084-0 Índice Merck: 14,1440 |