Tris(4-fluorofenil)fosfina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14813.03
A14813.06
A14813.14
A14813.03EA
38.4
EUR
A14813.03
A14813.06
A14813.14
Tris(4-fluorofenil)fosfina ≥98%
Tris(4-fluorofenil)fosfina
Purity: 98%
CAS No.: 18437-78-0
Molecular Formula: C18H12F3P
Formula Weight: 316.27
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 919838
Formula:
C₁₈H₁₂F₃P Pto. de fusión: 78…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013553 Núm. CAS: 18437-78-0 |