1-(5-Bromo-2-tienil)etan-1-ona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(5-Bromo-2-thienyl)-1-ethanone
A14826.09
A14826.18
A14826.09EA
57.3
EUR
A14826.09
A14826.18
1-(5-Bromo-2-tienil)etan-1-ona ≥99%
1-(5-Bromo-2-tienil)etan-1-ona
Purity: 99%
CAS No.: 5370-25-2
Molecular Formula: C6H5BrOS
Formula Weight: 205.07
Melting Point: 93-96°
Boiling Point: 103°/4mm
MDL No.: MFCD00014528
Formula:
C₆H₅BrOS Pto. Ebullición: 103 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: 93…96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014528 Núm. CAS: 5370-25-2 EINECS: 226-363-7 |