4-Benciloxifenol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Monobenzona
A14843.0B A14843.14 A14843.22
A14843.0BEA 880 EUR
A14843.0B A14843.14 A14843.22
4-Benciloxifenol ≥98%
4-Benciloxifenol
Purity: 98+% CAS No.: 103-16-2 Molecular Formula: C13H12O2 Formula Weight: 200.24 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 1958305 Merck Reference: 14,6248 MDL No.: MFCD00002333
Formula: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Pto. Ebullición: 328 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 118…122 °C
Densidad: 1,260
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002333
Núm. CAS: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Índice Merck: 14,6248