2-Amino-4-metiltiazol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Metiltiazol-2-ilamina
A14847.06
A14847.14
A14847.22
A14847.06EA
23.5
EUR
A14847.06
A14847.14
A14847.22
2-Amino-4-metiltiazol ≥98%
2-Amino-4-metiltiazol
Purity: 98+%
CAS No.: 1603-91-4
Molecular Formula: C4H6N2S
Formula Weight: 114.17
Flash Point: 107°(224°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 107890
Merck Reference: 14,450
MDL No.: MFCD00005329
Formula:
C₄H₆N₂S MW: 114,17 g/mol Pto. Ebullición: 231…233 °C Pto. de fusión: 42…46 °C Densidad: 1,202 g/cm³ (50 °C) Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005329 Núm. CAS: 1603-91-4 EINECS: 216-505-6 Índice Merck: 14,450 |