2-(4-Hidroxifenil)etanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14891.03
A14891.06
A14891.14
A14891.03EA
35.3
EUR
A14891.03
A14891.06
A14891.14
2-(4-Hidroxifenil)etanol ≥98%
2-(4-Hidroxifenil)etanol
Purity: 98%
CAS No.: 501-94-0
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 89-92°
Boiling Point: 139°/1mm
MDL No.: MFCD00002902
Formula:
C₈H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 139 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 89…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002902 Núm. CAS: 501-94-0 EINECS: 207-930-8 |