Formilhidrazina 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Formic acid hydrazide, Formohydrazide, Formic hydrazide
A14901.14 A14901.22
A14901.14EA 80.6 EUR
A14901.14 A14901.22
Formilhidrazina 98
Formilhidrazina
Purity: 98% CAS No.: 624-84-0 Molecular Formula: HCONHNH2 Formula Weight: 60.06 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 55-59° Beilstein Reference: 635759 MDL No.: MFCD00007589
Formula: CH₄N₂O
MW: 60.06 g/mol
Pto. Ebullición: 90 °C (0.7 mmHg)
Pto. de fusión: 55…59 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00007589
Núm. CAS: 624-84-0
EINECS: 210-867-9