Bromoacetato de terc-butilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromoacetic tert-butyl ester
A14917.30 A14917.18 A14917.09
A14917.30EA 394 EUR
A14917.30 A14917.18 A14917.09
Bromoacetato de terc-butilo ≥98%
Bromoacetato de terc-butilo
Purity: 98% CAS No.: 5292-43-3 Molecular Formula: C6H11BrO2 Formula Weight: 195.06 Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.4450 Odour: Pungent Boiling Point: 175° Beilstein Reference: 1753010 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000188
Formula: BrCH₂COOC(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 175 °C
Densidad: 1,330
Pto. de inflamación: 49 °C (120 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000188
Núm. CAS: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6
ADR: 3,III