α-α-α-Trifluoro-o-toluonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97%
CAS No.: 447-60-9
Molecular Formula: C8H4F3N
Formula Weight: 171.12
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4632
Melting Point: 17-18°
Boiling Point: 204-206°
Beilstein Reference: 2048152
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001791
Formula:
C₈H₄F₃N Pto. Ebullición: 204…206 °C Pto. de fusión: 17…18 °C Densidad: 1,294 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001791 Núm. CAS: 447-60-9 EINECS: 207-184-3 UN: 3276 ADR: 6.1,III |