4-Oxovalerato de etilo ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

A15001.18 A15001.22 A15001.36
A15001.18EA 31.3 EUR
A15001.18 A15001.22 A15001.36
4-Oxovalerato de etilo ≥98%
4-Oxovalerato de etilo

Purity: 98% CAS No.: 539-88-8 Molecular Formula: C7H12O3 Formula Weight: 144.17 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.4220 Boiling Point: 203-205° Beilstein Reference: 507641 Merck Reference: 14,3819 MDL No.: MFCD00009209

Formula: C₇H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 203…205 °C
Densidad: 1,014
Pto. de inflamación: 94 °C (201 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009209
Núm. CAS: 539-88-8
EINECS: 208-728-2
Índice Merck: 14,3819

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR