2-Piridilmetanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15005.14
A15005.22
A15005.36
A15005.14EA
40.8
EUR
A15005.14
A15005.22
A15005.36
2-Piridilmetanol ≥98%
2-Piridilmetanol
Purity: 98+%
CAS No.: 586-98-1
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5440
Melting Point: -6 to -5°
Boiling Point: 112-113°/16mm
Beilstein Reference: 107849
MDL No.: MFCD00006348
Formula:
C₆H₇NO Pto. Ebullición: 112…113 °C (16 mmHg) Pto. de fusión: –6 to –5 °C Densidad: 1,131 Pto. de inflamación: 120 °C (248 °F) |
Número MDL:
MFCD00006348 Núm. CAS: 586-98-1 EINECS: 209-592-7 |