(4-Metoxifenil)acetonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Methoxybenzyl cyanide, 4-Methoxyphenylacetonitrile
A15056.14
A15056.22
A15056.14EA
28.3
EUR
A15056.14
A15056.22
(4-Metoxifenil)acetonitrilo ≥98%
(4-Metoxifenil)acetonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 104-47-2
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Flash Point: 117°(242°F)
Refractive Index: 1.5300
Melting Point: 8°
Boiling Point: 285-287°
Beilstein Reference: 509162
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001919
Formula:
C₉H₉NO MW: 147,18 g/mol Pto. Ebullición: 285…287 °C Pto. de fusión: 8 °C Densidad: 1,085 Pto. de inflamación: 117 °C (242 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001919 Núm. CAS: 104-47-2 EINECS: 203-206-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |