4,4'-Dihidroxibenzofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(4-hydroxyphenyl) ketone
A15097.06 A15097.14 A15097.22
A15097.06EA 47.6 EUR
A15097.06 A15097.14 A15097.22
4,4'-Dihidroxibenzofenona ≥98%
4,4'-Dihidroxibenzofenona
Purity: 98+% CAS No.: 611-99-4 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 221-225° Beilstein Reference: 1874572
Formula: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214.22 g/mol
Pto. Ebullición: 375
Pto. de fusión: 221…225 °C
Densidad: 1.336 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002358
Núm. CAS: 611-99-4
EINECS: 210-288-1