(Iodometil)trimetilsilano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15120.09
A15120.18
A15120.09EA
87.5
EUR
A15120.09
A15120.18
(Iodometil)trimetilsilano ≥99%
(Iodometil)trimetilsilano
Purity: 99%
CAS No.: 4206-67-1
Molecular Formula: C4H11ISi
Formula Weight: 214.12
Flash Point: 31°(88°F)
Refractive Index: 1.4915
Odour: Recognizable
Boiling Point: 140-142°
Beilstein Reference: 1731485
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001077
Formula:
C₄H₁₁ISi MW: 214.12 g/mol Pto. Ebullición: 140…142 °C Densidad: 1.443 Pto. de inflamación: 31 °C (88 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001077 Núm. CAS: 4206-67-1 EINECS: 224-123-6 ADR: 3 III |