Ácido p-tolilacético ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15129.06
A15129.14
A15129.22
A15129.06EA
26.5
EUR
A15129.06
A15129.14
A15129.22
Ácido p-tolilacético ≥99%
Ácido p-tolilacético
Purity: 99%
CAS No.: 622-47-9
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 90-93°
Boiling Point: 265-267°
MDL No.: MFCD00004353
Formula:
(C₆H₄(CH₃))CH₂COOH Pto. Ebullición: 265…267 °C Pto. de fusión: 90…93 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004353 Núm. CAS: 622-47-9 EINECS: 210-738-7 |