Ácido fenilpropiolico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15163.09
A15163.14
A15163.09EA
50.2
EUR
A15163.09
A15163.14
Ácido fenilpropiolico ≥98%
Ácido fenilpropiolico
Purity: 98+%
CAS No.: 637-44-5
Molecular Formula: C6H5C≡CCO2H
Formula Weight: 146.15
Melting Point: 135-138°
Beilstein Reference: 742587
Formula:
C₉H₆O₂ Pto. Ebullición: 294 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 135…138 °C Densidad: 1,28 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004361 Núm. CAS: 637-44-5 EINECS: 211-285-8 |