3,5-Dihidroxibenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
A15224.09
A15224.18
A15224.30
A15224.09EA
49.7
EUR
A15224.09
A15224.18
A15224.30
3,5-Dihidroxibenzoato de metilo ≥98%
3,5-Dihidroxibenzoato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 2150-44-9
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 164-168°
Beilstein Reference: 2091651
Formula:
C₈H₈O₄ MW: 168.15 g/mol Pto. Ebullición: 300 Pto. de fusión: 164…168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002289 Núm. CAS: 2150-44-9 EINECS: 218-426-2 |