α-Bromo-m-toluonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-(Bromometil)benzonitrilo, m-(Bromometil)benzonitrilo
A15244.06
A15244.14
A15244.06EA
59
EUR
A15244.06
A15244.14
α-Bromo-m-toluonitrilo ≥98%
α-Bromo-m-toluonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 28188-41-2
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 742356
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00001809
Formula:
C₈H₆BrN MW: 196.05 g/mol Pto. Ebullición: 130 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: 92…96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001809 Núm. CAS: 28188-41-2 EINECS: 248-890-1 UN: 2923 ADR: 8 II |