Ácido 4-formilbenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15277.09
A15277.18
A15277.30
A15277.09EA
45.9
EUR
A15277.09
A15277.18
A15277.30
Ácido 4-formilbenzoico ≥98%
Ácido 4-formilbenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 619-66-9
Molecular Formula: C8H6O3
Formula Weight: 150.13
Odour: Odourless
Melting Point: ca 245°
Beilstein Reference: 471734
MDL No.: MFCD00006951
Formula:
C₈H₆O₃ Pto. Ebullición: 306 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 245 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006951 Núm. CAS: 619-66-9 EINECS: 210-607-4 |