Acetato de furfurilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Furan-2-ylmethyl acetate, Acetic acid furfuryl ester
A15285.14
A15285.22
A15285.14EA
31.2
EUR
A15285.14
A15285.22
Acetato de furfurilo ≥97%
Acetato de furfurilo
Purity: 97%
CAS No.: 623-17-6
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4630
Boiling Point: 175-177°
Beilstein Reference: 116128
MDL No.: MFCD00003251
Formula:
C₇H₈O₃ MW: 140,14 g/mol Pto. Ebullición: 175…177 °C Densidad: 1,118 Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003251 Núm. CAS: 623-17-6 EINECS: 210-775-9 |