3-Nitroftalimida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A15291.06
A15291.14
A15291.22
A15291.06EA
41.3
EUR
A15291.06
A15291.14
A15291.22
3-Nitroftalimida ≥98%
3-Nitroftalimida
Purity: 98%
CAS No.: 603-62-3
Molecular Formula: C8H4N2O4
Formula Weight: 192.13
Melting Point: 217-221°
Beilstein Reference: 179965
Formula:
C₈H₄N₂O₄ MW: 192,13 g/mol Pto. de fusión: 217…221 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041852 Núm. CAS: 603-62-3 EINECS: 210-051-2 |