1-(4-Iodofenil)pirrol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
N-(4-Iodophenyl)pyrrole
A15305.03
A15305.06
A15305.03EA
46.5
EUR
A15305.03
A15305.06
1-(4-Iodofenil)pirrol ≥97%
1-(4-Iodofenil)pirrol
Purity: 97%
CAS No.: 92636-36-7
Molecular Formula: C10H8IN
Formula Weight: 269.09
Melting Point: 128-133°
Beilstein Reference: 7915717
Formula:
C₁₀H₈IN Pto. de fusión: 128…133 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052399 Núm. CAS: 92636-36-7 |