Tribromuro de N,N,N-trimetilanilinio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tribromuro de feniltrimetilamonio
A15326.0B
A15326.18
A15326.30
A15326.0BEA
871
EUR
A15326.0B
A15326.18
A15326.30
Tribromuro de N,N,N-trimetilanilinio ≥97%
Tribromuro de N,N,N-trimetilanilinio
Purity: 97%
CAS No.: 4207-56-1
Molecular Formula: C6H5N(CH3)3Br.Br2
Formula Weight: 375.93
Odour: Irritating
Melting Point: 112-117°
Beilstein Reference: 3919459
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00011789
Formula:
C₉H₁₄Br₃N MW: 375.93 g/mol Pto. de fusión: 112…117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011789 Núm. CAS: 4207-56-1 EINECS: 224-127-8 UN: 3261 ADR: 8 II |