Indol-3-carbaldehído ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1H-Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde
A15330.14
A15330.22
A15330.14EA
79.7
EUR
A15330.14
A15330.22
Indol-3-carbaldehído ≥99%
Indol-3-carbaldehído
Purity: 99%
CAS No.: 487-89-8
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Flash Point: 240°(464°F)
Melting Point: 195-198°
Beilstein Reference: 114117
MDL No.: MFCD00005622
Formula:
C₉H₇NO MW: 145.16 g/mol Pto. de fusión: 195…198 °C Densidad: 1.34 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 240 °C (464 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005622 Núm. CAS: 487-89-8 EINECS: 207-665-8 |