Crotonato de metilo all trans 96% (por GC), líquido
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl trans-2-butenoate, 2-Butenoic acid methyl ester, trans-Methyl crotonate, trans-Crotonic acid methyl ester, Crotonic acid methyl ester, trans-2-Butenoic acid methyl ester
A15363.22 A15363.36
A15363.22EA 39.9 EUR
A15363.22 A15363.36
Crotonato de metilo all trans 96% (por GC), líquido
Crotonato de metilo
Purity: 98% CAS No.: 623-43-8 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 4°(40°F) Refractive Index: 1.4245 Boiling Point: 118-120° Beilstein Reference: 1720292 Merck Reference: 14,2597 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009287
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Pto. Ebullición: 118…120 °C
Densidad: 0,944
Pto. de inflamación: 4 °C (40 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009287
Núm. CAS: 623-43-8
EINECS: 210-793-7
UN: 3272
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,2597