4-Metiltiazol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15428.06
A15428.14
A15428.22
A15428.06EA
40.8
EUR
A15428.06
A15428.14
A15428.22
4-Metiltiazol ≥99%
4-Metiltiazol
Purity: 99%
CAS No.: 693-95-8
Molecular Formula: C4H5NS
Formula Weight: 99.16
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.5240
Odour: Characteristic
Boiling Point: 133-134°
Beilstein Reference: 105228
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005340
Formula:
C₄H₅NS MW: 99.16 g/mol Pto. Ebullición: 133…134 °C Densidad: 1.093 Pto. de inflamación: 32 °C (89 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005340 Núm. CAS: 693-95-8 EINECS: 211-764-1 ADR: 3 III |