4-Cloro-m-fenilendiamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15430.06
A15430.14
A15430.06EA
73.6
EUR
A15430.06
A15430.14
4-Cloro-m-fenilendiamina 97%
4-Cloro-m-fenilendiamina
Purity: 97%
CAS No.: 5131-60-2
Molecular Formula: C6H7ClN2
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 87-90°
MDL No.: MFCD00025284
Formula:
C₆H₇ClN₂ Pto. Ebullición: 280 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 87…90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025284 Núm. CAS: 5131-60-2 EINECS: 225-877-9 |