3,5-Bis(trifluormetil)benzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15460.06
A15460.14
A15460.06EA
71.5
EUR
A15460.06
A15460.14
3,5-Bis(trifluormetil)benzonitrilo ≥98%
3,5-Bis(trifluormetil)benzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 27126-93-8
Molecular Formula: C9H3F6N
Formula Weight: 239.12
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4175
Melting Point: 16-20°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 3552650
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00000379
Formula:
C₉H₃F₆N Pto. Ebullición: 154…156 °C Pto. de fusión: 16…20 °C Densidad: 1,421 Pto. de inflamación: 72 °C (161 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000379 Núm. CAS: 27126-93-8 EINECS: 248-240-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |