Ortoformiato de tripropilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A15503.06
A15503.14
A15503.22
A15503.06EA
22.4
EUR
A15503.06
A15503.14
A15503.22
Ortoformiato de tripropilo ≥97%
Ortoformiato de tripropilo
Purity: 97%
CAS No.: 621-76-1
Molecular Formula: HC(OCH2CH2CH3)3
Formula Weight: 190.28
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4070
Boiling Point: 106-108°/40mm
Beilstein Reference: 1744249
MDL No.: MFCD00015214
Formula:
C₁₀H₂₂O₃ Pto. Ebullición: 106…108 °C (40 mmHg) Densidad: 0,886 Pto. de inflamación: 72 °C (161 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015214 Núm. CAS: 621-76-1 EINECS: 210-704-1 |