Cloroacetato de etilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15554.0E
A15554.22
A15554.36
A15554.0EEA
128
EUR
A15554.0E
A15554.22
A15554.36
Cloroacetato de etilo ≥99%
Cloroacetato de etilo
Purity: 99%
CAS No.: 105-39-5
Molecular Formula: C4H7ClO2
Formula Weight: 122.55
Flash Point: 54°(149°F)
Refractive Index: 1.4210
Odour: Pungent
Melting Point: -26°
Boiling Point: 142-144°
Beilstein Reference: 506455
Merck Reference: 14,3783
UN No.: 1181
MDL No.: MFCD00000932
Formula:
C₄H₇ClO₂ Pto. Ebullición: 142…144 °C Pto. de fusión: –26 °C Densidad: 1,159 Pto. de inflamación: 54 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000932 Núm. CAS: 105-39-5 EINECS: 203-294-0 UN: 1181 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,3783 |