Cianoacetato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2-cyanoacetate
A15555.0B
A15555.22
A15555.30
A15555.36
A15555.0BEA
132
EUR
A15555.0B
A15555.22
A15555.30
A15555.36
Cianoacetato de metilo ≥99%
Cianoacetato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 105-34-0
Molecular Formula: NCCH2CO2CH3
Formula Weight: 99.09
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.4185
Odour: Mild
Melting Point: -23°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 773945
MDL No.: MFCD00001939
Formula:
C₄H₅NO₂ Pto. Ebullición: 204 °C Pto. de fusión: –23 °C Densidad: 1,127 Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001939 Núm. CAS: 105-34-0 EINECS: 203-288-8 |