Uracil ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
A15570.0B
A15570.18
A15570.30
A15570.0BEA
650
EUR
A15570.0B
A15570.18
A15570.30
Uracil ≥99%
Uracilo
Purity: 99+%
CAS No.: 66-22-8
Molecular Formula: C4H4N2O2
Formula Weight: 112.09
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 330°
Beilstein Reference: 606623
Merck Reference: 14,9850
MDL No.: MFCD00006016
Formula:
C₄H₄N₂O₂ Pto. Ebullición: 379 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 330 °C Densidad: 0,99744 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006016 Núm. CAS: 66-22-8 EINECS: 200-621-9 Índice Merck: 14,9850 |